Drukuj
Tolueno-2,3-diamina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Metylo-o-fenylenodiamina, 3-Metylo-1,2-fenylenodiamina
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 73.1 PLN
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
Tolueno-2,3-diamina 95%
Tolueno-2,3-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 225 °C
Temp. topnienia: 59…65 °C
Gęstość: 1.3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011589
Numer CAS: 2687-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-248-5