Drukuj
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 957 PLN
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₆Cl₂O₂S
MW: 177.039 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C/0.5mmHg
Gęstość: 1.456 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007463
Numer CAS: 1633-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-646-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II