Drukuj
Kwas 3-nitroantranilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 400 PLN
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
Kwas 3-nitroantranilowy
Kwas 3-nitroantranilowy
Formuła: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Temp. topnienia: 207…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024261
Numer CAS: 606-18-8