Drukuj
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 124 PLN
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₄ClN₃O₂
Temp. topnienia: 194…196 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044350
Numer CAS: 27048-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 248-188-5