Drukuj
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G OR5818-250MG OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA 1050 PLN
APOSOR5818-1G APOSOR5818-250MG APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BClNO₃
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363771
Numer CAS: 850589-46-7