Drukuj
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 255 PLN
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy 98%
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy
Formuła: C₈H₁₁BO₄
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074574
Numer CAS: 122775-35-3