Drukuj
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5810-1G OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA 853 PLN
APOSOR5810-1G APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 98…101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363832
Numer CAS: 850429-67-3