Drukuj
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5808-1G OR5808-5G
APOSOR5808-1GEA 363 PLN
APOSOR5808-1G APOSOR5808-5G
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₈N₂O₄S
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00474673
Numer CAS: 58955-78-5