Drukuj
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 957 PLN
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363829
Numer CAS: 214210-14-7