Drukuj
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 604 PLN
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formuła: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363827
Numer CAS: 871269-12-4