Drukuj
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 702 PLN
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₈BrNO₂S
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363818
Numer CAS: 153435-79-1