Drukuj
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 592 PLN
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363803
Numer CAS: 167299-68-5