Drukuj
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 421 PLN
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 300 °C
Gęstość: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211328
Numer CAS: 18583-89-6