Drukuj
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Formylthiophene-4-boronic acid
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 400 PLN
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Formuła: C₅H₅BO₃S
Temp. topnienia: 270…272 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03002365
Numer CAS: 175592-59-3