Drukuj
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 1230 PLN
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BClNO₃
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD34824970
Numer CAS: 850589-48-9