Drukuj
Tetrabromotiofen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5778-100G OR5778-25G OR5778-500G
APOSOR5778-100GEA 691 PLN
APOSOR5778-100G APOSOR5778-25G APOSOR5778-500G
Tetrabromotiofen 98%
Tetrabromotiofen
Formuła: C₄Br₄S
Temp. Wrzenia: 324…327 °C
Temp. topnienia: 113…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005419
Numer CAS: 3958-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-554-7