Drukuj
1-Boc-indol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1-indolecarboxylate
OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 1580 PLN
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indol 98%
1-Boc-indol
Formuła: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 201 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093939
Numer CAS: 75400-67-8