Drukuj
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 110 PLN
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formuła: C₆H₄N₂O₅
Temp. topnienia: 244…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05669267
Numer CAS: 6854-07-5