Drukuj
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 PLN
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formuła: C₈H₁₂BNaO₂
Temp. topnienia: 300…302 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363759
Numer CAS: 871329-70-3