Drukuj
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid, 4-(Aminocarbonyl)-3-chlorobenzeneboronic acid, 4-Aminocarbonyl-3-chlorophenylboronic acid
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 888 PLN
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₇BClNO₃
Temp. topnienia: 152…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363777
Numer CAS: 850589-52-5