Drukuj
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 911 PLN
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03030039
Numer CAS: 73776-25-7