Drukuj
Azodikarboksylan di-tert-butylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 261 PLN
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Azodikarboksylan di-tert-butylu 98%
Azodikarboksylan di-tert-butylu
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230.26 g/mol
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015001
Numer CAS: 870-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-769-9