Drukuj
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 255 PLN
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006960
Numer CAS: 78-98-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-164-8