Drukuj
3-Mercaptohexyl acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 261 PLN
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Formuła: C₈H₁₆O₂S
Temp. Wrzenia: 240 °C/570mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792516
Numer CAS: 136954-20-6