Drukuj
2-Iodopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 1140 PLN
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formuła: C₅H₄IN
Temp. Wrzenia: 52 °C/0,9mmHg
Gęstość: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00464928
Numer CAS: 5029-67-4