Drukuj
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 450 PLN
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234068
Numer CAS: 45644-21-1