Drukuj
Alkohol 2-chlorobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 124 PLN
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
Alkohol 2-chlorobenzylowy 98%
Alkohol 2-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 227 °C
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004604
Numer CAS: 17849-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-801-7