Drukuj
2,3-Dichloropropen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dichloro-1-propene
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 327 PLN
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dichloropropen 97%
2,3-Dichloropropen
Formuła: C₃H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 94 °C
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000943
Numer CAS: 78-88-6
Jednostka: 2047
ADR: 3,II