Drukuj
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5735-1G OR5735-25G OR5735-5G
APOSOR5735-1GEA 110 PLN
APOSOR5735-1G APOSOR5735-25G APOSOR5735-5G
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100098
Numer CAS: 6307-83-1