Drukuj
2,4,6-Tribromotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 928 PLN
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotoluene 98%
2,4,6-Tribromotoluene
Formuła: C₇H₅Br₃
Temp. Wrzenia: 290 °C
Temp. topnienia: 67…70 °C
Gęstość: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013527
Numer CAS: 6320-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-672-2