Drukuj
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5731-1G OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA 847 PLN
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₀BrNO₂S
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363819
Numer CAS: 871269-07-7