Drukuj
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 290 PLN
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363824
Numer CAS: 308283-47-8