Drukuj
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 110 PLN
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Formuła: C₉H₁₁NO₃S
MW: 213.26 g/mol
Temp. topnienia: 143.5…147.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01464107
Numer CAS: 20628-27-7