Drukuj
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 621 PLN
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363822
Numer CAS: 871269-09-9