Drukuj
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 537 PLN
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formuła: C₉H₁₂BrNO₂S
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363820
Numer CAS: 871269-08-8