Drukuj
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 336 PLN
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₀BrNO₂S
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363826
Numer CAS: 153435-80-4