Drukuj
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5725-10G OR5725-1G OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA 3580 PLN
APOSOR5725-10G APOSOR5725-1G APOSOR5725-5G
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363825
Numer CAS: 871269-11-3