Drukuj
4-Chloropicolinamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 1900 PLN
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formuła: C₆H₅ClN₂O
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01085339
Numer CAS: 99586-65-9