Drukuj
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 598 PLN
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Temp. topnienia: 132…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363828
Numer CAS: 871269-13-5