Drukuj
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 1220 PLN
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₉BN₄O₃
MW: 232.0000 g/mol
Temp. topnienia: 230…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363798
Numer CAS: 871333-05-0