Drukuj
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 1240 PLN
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₆BNO₄S
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363746
Numer CAS: 871329-58-7