Drukuj
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 1420 PLN
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229.06 g/mol
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363747
Numer CAS: 871329-59-8