Drukuj
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-2-chlorobenzeneboronic acid
OR5712-25G OR5712-5G OR5712-100G
APOSOR5712-25GEA 1110 PLN
APOSOR5712-25G APOSOR5712-5G APOSOR5712-100G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BClO₄
MW: 200.39 g/mol
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363763
Numer CAS: 851335-09-6