Drukuj
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 1190 PLN
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Formuła: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00450587
Numer CAS: 3609-87-8