Drukuj
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 2740 PLN
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00450584
Numer CAS: 7454-76-4