Drukuj
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 220 PLN
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00194739
Numer CAS: 834-67-3