Drukuj
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 232 PLN
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formuła: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00194753
Numer CAS: 834-66-2