Drukuj
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 598 PLN
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formuła: C₉H₁₁BrClNO₂S
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01215119
Numer CAS: 98768-71-9