Drukuj
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 2620 PLN
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01215086
Numer CAS: 1984-28-7