Drukuj
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 621 PLN
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00584577
Numer CAS: 136350-52-2